Learn More
1-Cloro-4-fenilftalazina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485917 5 g 5 g
15495917 250 mg 250 miligramos
15475917 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15485917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33125.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10132-01-1 | C14H9ClN2 | 240.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10132-01-1
Fórmula molecular C14H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 240.69
Número MDL MFCD00524786
Clave InChI WJJDLSHYLZRFDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-4-phenyl-phthalazine, phthalazine,1-chloro-4-phenyl, 4-chloro-1-phenylphthalazine
PubChem CID 272109
Nombre IUPAC 1-cloro-4-fenilftalazina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(C3=CC=CC=C32)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-phenylphthalazine
Punto de fusión 158°C to 159°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.69
Porcentaje de pureza 96%