Learn More
1-Cloro-4-fenilbutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439303 1 g 1 g
11449303 5 g 5 g
11459303 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439303 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11753.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4830-93-7 | C10H13Cl | 168.664 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4830-93-7
Fórmula molecular C10H13Cl
Peso molecular (g/mol) 168.664
Número MDL MFCD00037117
Clave InChI FLLZCZIHURYEQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobutyl benzene, 1-chloro-4-phenylbutane, 4-phenylbutyl chloride, 1-4-chlorobutyl benzene, benzene, 4-chlorobutyl, phenylbutylchloride, 1-chloro4-phenylbutane, acmc-209kcr, 4-phenyl-1-chlorobutane, 4-phenyl-n-butyl chloride
PubChem CID 78543
Nombre IUPAC 4-clorobutilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-phenylbutane
Densidad 1.026
Punto de ebullición 125°C to 128°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.518
Cantidad 1 g
Beilstein 2042123
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.67
Porcentaje de pureza 97%