Learn More
1-Cloro-4-nitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10356360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10356360 5 g Frasco de vidrio 5 g
10366360 100 g Frasco de plástico 100 GR
10646292 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10356360 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109630050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.70€
    24.65€ / 5 g
    Ahorro 2.05€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-00-5 | C6H4ClNO2 | 157.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-00-5
Fórmula molecular C6H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.56
Número MDL MFCD00007285
Clave InChI CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzene
PubChem CID 7474
ChEBI CHEBI:34399
Nombre IUPAC 1-cloro-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-nitrobenzene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 81.0°C to 84.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.2980g/mL
Punto de ebullición 242.0°C
Temperatura de inflamación 127°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4NO2
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 243
Índice Merck 15, 2153
Gravedad específica 1.298
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.,soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-4-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.