Learn More
1-Cloro-4-nitrobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459150 1000 g 1000 g
11479150 250 g 250 g
11469150 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459150 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15396.0B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-00-5 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol
1-Chloro-4-nitrobenzene is an important intermediate used in the preparation of 2,4-dinitrochlorobenzene and 3,4-dichloronitrobenzene. It is used as a raw material in the preparation of 4-nitrodiphenylamine, 4-chloroaninline and (4-[(4-aminobenzene)sulfonyl]aniline). It serves as a common antioxidant, which is found in rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-4-nitrobenceno es un importante intermediario utilizado en la preparación de 2,4-dinitroclorobenceno y 3,4-dicloronitrobenceno. Se utiliza como materia prima en la preparación de 4-nitrodifenilamina, 4-cloroaninlina y (4-[(4-aminobenceno)sulfonil]anilina). Sirve como un antioxidante común, que se encuentra en el caucho.
Solubilidad
Soluble en etanol caliente hirviendo, éter, tolueno, acetona, disolventes orgánicos y disulfuro de carbono. Escasamente soluble en alcohol frío. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-00-5
Fórmula molecular C6H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.553
Número MDL MFCD00007285
Clave InChI CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzene
PubChem CID 7474
ChEBI CHEBI:34399
Nombre IUPAC 1-cloro-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-nitrobenzene
Punto de fusión 82°C to 86°C
Densidad 1.515
Punto de ebullición 238°C to 242°C
Temperatura de inflamación 127°C (260°F)
Cantidad 1000 g
Número UN UN1578
Beilstein 508691
Índice Merck 14,2151
Información de solubilidad Soluble in boiling hot ethanol,ether,toluene,acetone,organic solvents and carbon disulfide. Sparingly soluble in cold alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-4-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloro-4-nitrobenzene