Learn More
1-cloro-4-(metilsulfonil)-2-nitrobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzene |
| CAS | 97-07-4 |
| Fórmula molecular | C7H6ClNO4S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-5-(methylsulfonyl)-1-nitrobenzene, 3-Nitro-4-chlorophenyl Methyl sulfone, 4-(Methylsulfonyl)-2-nitrochlorobenzene, 4-Chloro-3-nitrophenyl Methyl Sulfone, NSC 25818 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClNO4S/c1-14(12,13)5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-4-metilsulfonil-2-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 235.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.9706 |