Learn More
1-cloro-4-metilftalazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-4-methylphthalazine |
| CAS | 19064-68-7 |
| Fórmula molecular | C9 H7 Cl N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-4-Methyl-Phthalazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7ClN2/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)9(10)12-11-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1nnc(Cl)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-4-metilftalazina |
| Peso molecular (g/mol) | 178.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0298 |