Learn More
1-cloro-4-metoxibutano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-4-methoxybutane |
| CAS | 17913-18-7 |
| Fórmula molecular | C5H11ClO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Chloro-4-methoxybutane, 4-Chlorobutyl Methyl Ether, 4-Methoxy-1-chlorobutane, 4-Methoxybutyl Chloride, Methyl 4-chlorobutyl Ether, NSC 83550, delta-Chlorobutyl Methyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11ClO/c1-7-5-3-2-4-6/h2-5H2,1H3 |
| SMILES | COCCCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-4-metoxibutano |
| Peso molecular (g/mol) | 122.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0498 |