Learn More
1-cloro-4-yodobutano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-4-iodobutane |
| CAS | 10297-05-9 |
| Fórmula molecular | C4H8ClI |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-4-iodobutane, 1-Iodo-4-chlorobutane, 4-Chloro-1-iodobutane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8ClI/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2 |
| SMILES | ClCCCCI |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-4-yodobutano |
| Peso molecular (g/mol) | 218.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.94 |