Learn More
1-cloro-4-yodobutano, TRC
Código de producto. 30351483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30351483 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30351483 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58556225G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-iodobutane
CAS 10297-05-9
Fórmula molecular C4H8ClI
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Chloro-4-iodobutane, 1-Iodo-4-chlorobutane, 4-Chloro-1-iodobutane
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8ClI/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
SMILES ClCCCCI
Nombre IUPAC 1-cloro-4-yodobutano
Peso molecular (g/mol) 218.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.94