Learn More
1-Cloro-4-yodobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405533 25 g 25 g
11415533 100 g 100 g
11425533 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405533 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13459.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 637-87-6 | C6H4ClI | 238.452 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-87-6
Fórmula molecular C6H4ClI
Peso molecular (g/mol) 238.452
Número MDL MFCD00001053
Clave InChI GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloroiodobenzene, p-chloroiodobenzene, 4-iodochlorobenzene, p-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-iodo, 1-chloro-4-iodo-benzene, p-chlorjodbenzol, 4-chloro iodobenzene, 4-chloro-iodobenzene, 4-iodo-chlorobenzene
PubChem CID 12510
Nombre IUPAC 1-cloro-4-iodobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1Cl)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-iodobenzene
Punto de fusión 52°C to 56°C
Punto de ebullición 226°C to 227°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1634414
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.46
Porcentaje de pureza 99%