Learn More
1-Cloro-4-hidroxiisoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10432044 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10432044 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10432044 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399780010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
CAS 3336-43-4
Punto de fusión 195°C to 197°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H6ClNO
Número MDL MFCD03425941
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-chloro-4-hydroxyisoquinoline, 4-isoquinolinol, 1-chloro, pubchem18457, 1-chloroisoquinoline-4-ol, 1-chloro-isoquinolin-4-ol, 4-isoquinolinol,1-chloro, 1-chloro-4-hydroxy isoquinoline, 1-chloro-4-hydroxyisoquinoline 97
Clave InChI JEVLGPVFFYUBRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CN=C(Cl)C2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 1-cloroisoquinolin-4-ol
Peso molecular (g/mol) 179.60
PubChem CID 4281882
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.61
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.