Learn More
1-cloro-4-etinilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10536553 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10536553 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10778183 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10536553 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377062500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 873-73-4 | C8H5Cl | 136.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-73-4
Fórmula molecular C8H5Cl
Peso molecular (g/mol) 136.58
Número MDL MFCD00191917
Clave InChI LFZJRTMTKGYJRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenylacetylene, benzene, 1-chloro-4-ethynyl, 4'-chlorophenyl acetylene, 4-chlorophenyl acetylene, 1-chloro-4-ethynyl-benzene, p-ethynylchlorobenzene, p-chlorophenylacetylene, p-chlorophenyl acetylene, 1-chlor-4-ethinylbenzol, 4-chlorophenylethyne
PubChem CID 70118
Nombre IUPAC 1-cloro-4-etinilbenceno
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-ethynylbenzene
Punto de fusión 43°C to 47°C
% mín. CAS 97.5
Color Marrón a Amarillo
% máx. CAS 100.0
Cantidad 250 mg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Masa cristalina
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula lineal ClC6H4C∽CH
Beilstein 05,III,135
Punto de ebullición 79°C to 82°C (23.0 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.58
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-4-ethynylbenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.