Learn More
1-cloro-4-etilbenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302107
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
11302107 5 g 5 g
11312107 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11302107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07931.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
1-Chloro-4-ethylbenzene is used in paint & coating industry, rubber industry, water-treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-4-etilbenceno se utiliza en los sectores de pinturas, revestimientos, caucho y en el tratamiento de aguas.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-98-0
Fórmula molecular C8H9Cl
Peso molecular (g/mol) 140.61
Número MDL MFCD00040855
Clave InChI GPOFSFLJOIAMSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1-chloro-4-ethyl, p-chloroethylbenzene, 4-chloroethylbenzene, 4-ethylchlorobenzene, acmc-20aovw, p-chlorophenyl ethane, 4-chloro ethylbenzene, 1-ethyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-ethylbenzene, 1-chloro-4-ethyl benzene
PubChem CID 69330
Nombre IUPAC 1-cloro-4-etilbenceno
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-4-ethylbenzene
Densidad 1.03
Cantidad 5 g
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.5175
Beilstein 1099335
Punto de ebullición 184°C to 185°C
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.61
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.