Learn More
1-cloro-4-(2,2,2-tricloroetil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-4-(2,2,2-trichloroethyl)benzene |
| CAS | 3883-14-5 |
| Fórmula molecular | C8H6Cl4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6Cl4/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10,11)12/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Clc1ccc(CC(Cl)(Cl)Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-4-(2,2,2-tricloroetil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 243.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.9224 |