Learn More
1-cloro-3-fenilpropano, Mikromol™
Descripción
1-cloro-3-fenilpropano
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-3-phenylpropane |
| CAS | 104-52-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Chloro-3-phenylpropane |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H11 Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Alverine Citrate Imp. A (EP), Alverine Imp. A (EP), 1-Chloro-3-phenylpropane, Alverine Citrate Impurity A, Alverine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2 |
| SMILES | ClCCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-cloropropilbenceno |
| Mostrar más |