Learn More
1-Cloro-3-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455397 50 g 50 g
11465397 250 g 250 g
11445397 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23423.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 121-73-3 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-73-3
Fórmula molecular C6H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.55
Número MDL MFCD00007202
Clave InChI KMAQZIILEGKYQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-chloronitrobenzene, 3-nitrochlorobenzene, 3-chloronitrobenzene, m-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-3-nitro, chloro-m-nitrobenzene, 3-chloro-1-nitrobenzene, metachloronitrobenzene, 1-chloronitrobenzene, 1-nitro-3-chlorobenzene
PubChem CID 8489
ChEBI CHEBI:82420
Nombre IUPAC 1-cloro-3-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-nitrobenzene
Punto de fusión 43°C to 47°C
Punto de ebullición 235°C to 236°C
Temperatura de inflamación 124°C (255°F)
Cantidad 50 g
Número UN UN1578
Beilstein 1907947
Índice Merck 14,2151
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 98%