Learn More
1-Cloro-3-metilbutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397736
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397736 10 g 10 g
11307746 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397736 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11371.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-84-6 | C5H11Cl | 106.593 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-84-6
Fórmula molecular C5H11Cl
Peso molecular (g/mol) 106.593
Número MDL MFCD00013693
Clave InChI CZHLPWNZCJEPJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamyl chloride, butane, 1-chloro-3-methyl, 3-methylbutyl chloride, isopentyl chloride, 4-chloro-2-methylbutane, 1-chloro-3,3-dimethylpropane, unii-87d3zl9f7a, isoamylchlorid, acmc-2098xt, 1-chloro-3-methyl-butane
PubChem CID 7893
Nombre IUPAC 1-cloro-3-metilbutano
SMILES CC(C)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-methylbutane
Punto de fusión -104°C
Punto de ebullición 99°C to 100°C
Temperatura de inflamación 16°C (60°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN1107
Beilstein 1730988
Índice Merck 14,5116
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.6
Porcentaje de pureza 98%