Learn More
1-Cloro-3-metil-2-buteno, 95 %, estab. con carbonato de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457867 50 g 50 g
11447867 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16545.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 503-60-6 | C5H9Cl | 104.577 g/mol
1-Chloro-3-methyl-2-butene is used in the synthesis of geraniol. It is also used as an alkylating agent and as a reagent in hyperforin. Further, it is used as an antibiotic to inhibit growth of tumor cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-3-metil-2-buteno se utiliza en la síntesis del geraniol. También se utiliza como agente alquilante y como reactivo en la hiperforina. Además, se utiliza como antibiótico para inhibir el crecimiento de las células tumorales.
Solubilidad
miscible con cloroformo, acetona, éter dietílico y alcohol. Inmiscible con agua.
Notas
incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503-60-6
Fórmula molecular C5H9Cl
Peso molecular (g/mol) 104.577
Número MDL MFCD00000982
Clave InChI JKXQKGNGJVZKFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-3-methyl-2-butene, prenyl chloride, 2-butene, 1-chloro-3-methyl, 3,3-dimethylallyl chloride, 3-methyl-2-butenyl chloride, 3-methylcrotyl chloride, unii-kmt7v9llbr, gamma,gamma-dimethylallyl chloride, kmt7v9llbr, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl chloride
PubChem CID 10429
Nombre IUPAC 1-cloro-3-metilbut-2-eno
SMILES CC(=CCCl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-methyl-2-butene
Nombre de nota stabilized with potassium carbonate
Densidad 0.928
Punto de ebullición 107°C to 109°C
Temperatura de inflamación 13°C (56°F)
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH2Cl
Índice de refracción 1.449
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Miscible with chloroform,acetone,diethyl ether and alcohol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.57
Porcentaje de pureza 95%