Learn More
1-Cloro-3-metil-2-buteno (> 85%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-3-methyl-2-butene |
| CAS | 503-60-6 |
| Fórmula molecular | C5H9Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,1-Dimethyl-3-chloro-1-propene, 2-Methyl-4-chloro-2-butene, 3,3-Dimethylallyl Chloride, 3-Methyl-1-chloro-2-butene, 3-Methyl-2-butenyl Chloride, 3-Methylcrotyl Chloride, 4-Chloro-2-methyl-2-butene, Isoprenyl Chloride, Prenyl Chloride, γ,γ-Dimethylallyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9Cl/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=CCCl)C |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-3-metilbut-2-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 104.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0393 |