Learn More
1-cloro-3-yodopropano, TRC
Código de producto. 30365459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30365459 1 g
1 options
Código de producto. 30365459 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3686111G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-iodopropane
CAS 6940-76-7
Fórmula molecular C3H6ClI
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Iodo-3-chloropropane, 3-Chloro-1-iodopropane, 3-Chloropropyl Iodide, 3-Iodo-1-chloropropane, 3-Iodopropyl Chloride, NSC 60189
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6ClI/c4-2-1-3-5/h1-3H2
SMILES ClCCCI
Nombre IUPAC 1-cloro-3-yodopropano
Peso molecular (g/mol) 204.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.9203