Learn More
1-Cloro-3-yodopropano, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10114510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10114510 25 g Frasco de vidrio 25 g
10523961 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10114510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215440250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6940-76-7 | C3H6ClI | 204.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6940-76-7
Fórmula molecular C3H6ClI
Peso molecular (g/mol) 204.44
Número MDL MFCD00001096
Clave InChI SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propane, 1-chloro-3-iodo, 3-chloropropyl iodide, trimethylene chloroiodide, 1-chloro-3-iodo-propane, 3-chloroiodopropane, 3-chloro-iodopropane, 1-chloro-3iodopropane, 1-choro-3-iodopropane, 3-chloro-l-iodopropane, 1-iodo-3-chloropropane
PubChem CID 81363
Nombre IUPAC 1-cloro-3-yodopropano
SMILES C(CCl)CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-iodopropane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De naranja a rosa o amarillo
Densidad 1.9000g/mL
Punto de ebullición 170.0°C to 172.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)3I
Índice de refracción 1.5463 to 1.5483
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 114
Gravedad específica 1.9
Estabilizante copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.44
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-3-iodopropane, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.