Learn More
1-Cloro-3-yodopropano, 98 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485573 500 g 500 g
11465573 25 g 25 g
11475573 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485573 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13489.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6940-76-7 | C3H6ClI | 204.435 g/mol
1-Chloro-3-iodopropane has been used in the synthesis of N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)pentyl]benzoyl]-L-glutamic acid, an inhibitor of glycinamide ribonucleotide transformylase (GAR Tfase) and aminoimidazole carboxamide ribonucleotide transformylase (AICAR Tfase), interesting proton sponge type molecule quino[7,8-h]quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-3-yodopropano se ha utilizado en la síntesis de ácido N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-5-il)-2-(2,2,2-trifluoroacetil)pentil]benzoilo]-L-glutámico, un inhibidor de la transformilasa de ribonucleótido de glicinamida (GAR Tfasa) y la transformilasa de ribonucleótido de aminoimidazol carboxamida (AICAR Tfasa), interesante quino[7,8-h]quinolina molecular de tipo esponja de protones.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6940-76-7
Fórmula molecular C3H6ClI
Peso molecular (g/mol) 204.435
Número MDL MFCD00001096
Clave InChI SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo propane, 1-chloro-3-iodo, 3-chloropropyl iodide, trimethylene chloroiodide, 1-chloro-3-iodo-propane, 3-chloroiodopropane, 3-chloro-iodopropane, 1-chloro-3iodopropane, 1-choro-3-iodopropane, 3-chloro-l-iodopropane, 1-iodo-3-chloropropane
PubChem CID 81363
Nombre IUPAC 1-cloro-3-yodopropano
SMILES C(CCl)CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-iodopropane
Nombre de nota stabilized with copper
Densidad 1.904
Punto de ebullición 170°C to 172°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5463
Cantidad 500 g
Beilstein 1731115
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.44
Porcentaje de pureza 98%