Learn More
1-Chloro-3-iodobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10751881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10751881 5 g Glass bottle 5 g
10124850 25 g Glass bottle 25 g
10147883 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10751881 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221910050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 625-99-0
Fórmula molecular C6H4ClI
Peso molecular (g/mol) 238.45
Número MDL MFCD00001046
Clave InChI JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
PubChem CID 12269
Nombre IUPAC 1-cloro-3-iodobenceno
SMILES ClC1=CC=CC(I)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-chloro-3-iodobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Densidad 1.9200g/mL
Punto de ebullición 103.0°C to 104.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 101°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal ClC6H4I
Índice de refracción 1.6300 to 1.6320
Cantidad 5 g
Beilstein 05, 220
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.45
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-3-iodobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.