Learn More
1-Cloro-3-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Chloro-3-iodobenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-cloro-3-yodobenzeno se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua 67,2 mg/l.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-3-iodobenzene |
| Densidad | 1.927 |
| Punto de ebullición | 228°C |
| Temperatura de inflamación | 102°C (216°F) |
| Índice de refracción | 1.631 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1904539 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in water 67.2mg/L. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.46 |
| Mehr anzeigen |