Learn More
1-Cloro-3-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473027 5 g 5 g
11483027 25 g 25 g
11493027 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15567.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625-99-0 | C6H4ClI | 238.45 g/mol
1-Chloro-3-iodobenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-3-yodobenzeno se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua 67,2 mg/l.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-99-0
Fórmula molecular C6H4ClI
Peso molecular (g/mol) 238.45
Número MDL MFCD00001046
Clave InChI JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
PubChem CID 12269
Nombre IUPAC 1-cloro-3-iodobenceno
SMILES ClC1=CC=CC(I)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-iodobenzene
Densidad 1.927
Punto de ebullición 228°C
Temperatura de inflamación 102°C (216°F)
Índice de refracción 1.631
Cantidad 5 g
Beilstein 1904539
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water 67.2mg/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.46
Porcentaje de pureza 98%