Learn More
1-Cloro-3-iodobenzeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10673245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10673245 25 g 25 g
11310857 50 g 50 g
10351615 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10673245 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00516EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 625-99-0
Fórmula molecular C6H4ClI
Peso molecular (g/mol) 238.45
Número MDL MFCD00001046
Clave InChI JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
PubChem CID 12269
Nombre IUPAC 1-cloro-3-iodobenceno
SMILES ClC1=CC=CC(I)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-iodobenzene
Densidad 1.9200g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal ClC6H4I
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.45
Porcentaje de pureza 97%