Learn More
1-Cloro-3-hidroxipropano, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10560001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10560001 25 g Frasco de vidrio 25 g
10580171 100 g Frasco de vidrio 100 g
10046203 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10560001
Marca: Thermo Scientific Acros 109290250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-30-5 | C3H7ClO | 94.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-30-5
Fórmula molecular C3H7ClO
Peso molecular (g/mol) 94.54
Número MDL MFCD00002943
Clave InChI LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloro-1-propanol, 3-chloropropanol, 1-propanol, 3-chloro, 1-chloro-3-hydroxypropane, trimethylene chlorohydrin, 3-chloro-l-propanol, 3-chlorpropan-1-ol, 3-choro-1-propanol, 1-chloro-3-propanol, 3-chloropropanol-1
PubChem CID 12313
Nombre IUPAC 3-cloropropan-1-ol
SMILES C(CO)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-hydroxypropane
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -20°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 160°C to 162°C
Temperatura de inflamación 75°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)3OH
Índice de refracción 1.4440 to 1.446
Cantidad 25 g
Beilstein 01, 356
Gravedad específica 1.13
Información de solubilidad Solubility in water: 300g/L water (20°C). Other solubilities: reacts with water forming hcl
Estabilizante 0.1% Na2CO3
Viscosidad 6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.54
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-3-hydroxypropane, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.