Learn More
1-Cloro-3-fluoro-2-propanol, TRC
Código de producto. 30351709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30351709 1 g
30363792 2.5 g
30363152 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30351709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3670251G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 453-11-2
Fórmula molecular C3H6ClFO
Peso molecular (g/mol) 112.53
Sinónimo 1-Chloro-3-fluoroisopropanol, 1-Fluoro-3-chloro-2-propanol, NSC 21304, NSC 80643
Nombre IUPAC 1-cloro-3-fluoropan-2-ol
SMILES OC(CF)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-fluoro-2-propanol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6ClFO/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0091