Learn More
1-cloro-3-etilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-3-ethylbenzene |
| CAS | 620-16-6 |
| Fórmula molecular | C8H9Cl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9Cl/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC1=CC(=CC=C1)Cl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-3-etilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 140.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0393 |