Learn More
1-Cloro-3,5-dimetiladamantán, TRC
Código de producto. 30006220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006220 50 mg 50 miligramos
30006557 250 mg 250 miligramos
30012548 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006220 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36538050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 707-36-8
Fórmula molecular C12 H19 Cl
Peso molecular (g/mol) 198.73
Sinónimo 1-Chloro-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound C (USP)
Nombre IUPAC 1-cloro-3,5-dimetiladamantano
SMILES CC12CC3CC(C)(C1)CC(Cl)(C3)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.1175