Learn More
1-Cloro-3,5-dimetoxibenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466606 5 g 5 g
11476606 25 g 25 g
11424180 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24834.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7051-16-3 | C8H9ClO2 | 172.608 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7051-16-3
Fórmula molecular C8H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 172.608
Número MDL MFCD00008382
Clave InChI WQHNWJBSROXROL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-1,3-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxychlorobenzene, benzene, 1-chloro-3,5-dimethoxy, 5-chlororesorcinol dimethyl ether, 1,3-dimethoxy-5-chlorobenzene, pubchem3042, benzene,5-dimethoxy, acmc-209oev, wln: gr co1 eo1, 3,5-dimethoxyphenyl chloride
PubChem CID 81502
Nombre IUPAC 1-Cloro-3,5-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)Cl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene
Punto de fusión 32°C to 36°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2327304
Punto de ebullición 234°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.61
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene