Learn More
1-Cloro-3,4-dinitrobenceno, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489807 250 g 250 g
11479807 50 g 50 g
11434180 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22773.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 610-40-2 | C6H3ClN2O4 | 202.55 g/mol
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-3,4-dinitrobenceno se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-40-2
Fórmula molecular C6H3ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 202.55
Número MDL MFCD00007212
Clave InChI QVQSOXMXXFZAKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-3,4-dinitrobenzene, 3,4-dinitrochlorobenzene, benzene, 4-chloro-1,2-dinitro, unii-z29b1f274e, 1,2-dinitro-4-chlorobenzene, 1,2-dino2 4-cl benzene, 4-chlordinitrobenzol, acmc-209mog, 4-chloro-1,2-dinitrobenzen, ghl.pd_mitscher_leg0.928
PubChem CID 33097
Nombre IUPAC 4-cloro-1,2-dinitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
Punto de fusión ∼20°C to 25°C
Densidad 1.687
Punto de ebullición 14°C to 16°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.587
Cantidad 250 g
Número UN UN1577
Beilstein 521564
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.55
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico