Learn More
1-Cloro-3,4-dinitrobenceno, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11954581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
250 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11954581 250 g Frasco de vidrio 250 GR
11693009 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10541431 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11954581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172312500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
CAS 610-40-2
Fórmula molecular C6H3ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 202.55
Clave InChI QVQSOXMXXFZAKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-3,4-dinitrobenzene, 3,4-dinitrochlorobenzene, benzene, 4-chloro-1,2-dinitro, unii-z29b1f274e, 1,2-dinitro-4-chlorobenzene, 1,2-dino2 4-cl benzene, 4-chlordinitrobenzol, acmc-209mog, 4-chloro-1,2-dinitrobenzen, ghl.pd_mitscher_leg0.928
PubChem CID 33097
Nombre IUPAC 4-cloro-1,2-dinitrobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36.0°C
Color Marrón-amarillo
Densidad 1.6800g/mL
Punto de ebullición 315.0°C
Temperatura de inflamación 194°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3(NO2)2
Índice de refracción 1.5865 to 1.5885 (20°C, 589nm)
Cantidad 250 g
Beilstein 05,262
Gravedad específica 1.68
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.55
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido aceitoso después de la fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación