Learn More
1-cloro-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propan-2-ol, Mikromol™
Código de producto. 30050469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050469 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050469 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0027.17
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-cloro-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]propan-2-ol
CAS 56718-76-4
Nombres de analitos o componentes 1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]propan-2-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H17 Cl O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Chloro-3-[4-(2-methoxyethyl)-phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17ClO3/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CCl)cc1
Nombre IUPAC 1-cloro-3-[4-(2-metoxietil)fenoxi]propan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 244.71
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0866 g/mol