Learn More
1-Cloro-3,3-dimetilbutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Chloro-3,3-dimethylbutane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-cloro-3,3-dimetilbutano es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-3,3-dimethylbutane |
| Densidad | 0.867 |
| Punto de ebullición | 116°C to 118°C |
| Temperatura de inflamación | 7°C (44°F) |
| Fórmula molecular | C14H12N4O4 |
| Fórmula lineal | (CH3)3CCH2CH2Cl |
| Índice de refracción | 1.417 |
| Cantidad | 50 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1731465 |
| Show More |