Learn More
1-Cloro-3,3-dimetilbutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362607
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Cantidad:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Pakningsstørrelse
11362607 10 g 10 g
11372607 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11362607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11753.09
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 2855-08-5 | C6H13Cl | 120.62 g/mol
1-Chloro-3,3-dimethylbutane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-cloro-3,3-dimetilbutano es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2855-08-5
Número MDL MFCD00018980
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3,3-dimethylbutane
Densidad 0.867
Punto de ebullición 116°C to 118°C
Temperatura de inflamación 7°C (44°F)
Fórmula molecular C6H13Cl
Fórmula lineal (CH3)3CCH2CH2Cl
Índice de refracción 1.417
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 1731465
Sinónimo neohexyl chloride, 3,3-dimethylbutyl chloride, butane, 1-chloro-3,3-dimethyl, 1-chloro-3,3-dimethyl-butane, acmc-1clex, tert-butylchloroethylene, ksc561m9t, butane,1-chloro-3,3-dimethyl, 1-chloro-3,3-dimethylbutane 10g
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Clave InChI XGCKOSFYXBAPQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)CCCl
Nombre IUPAC 1-cloro-3,3-dimetilbutano
Peso molecular (g/mol) 120.62
PubChem CID 76111
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.62
Porcentaje de pureza 97%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.