Learn More
1-Cloro-3-[(1Z)-1-[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-1-propen-1-il]-benceno, TRC
Código de producto. 30351859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30351859 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30351859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3752551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-((1Z)-1-(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-1-propen-1-yl)-benzene
CAS 291275-45-1
Fórmula molecular C15H23ClOSi
Cantidad 1 g
Sinónimo [[(1Z)-1-(3-Chlorophenyl)-1-propenyl]oxy](1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane, 1-Chloro-3-[(1Z)-1-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-1-propen-1-yl]benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C15H23ClOSi/c1-7-14(12-9-8-10-13(16)11-12)17-18(5,6)15(2,3)4/h7-11H,1-6H3/b14-7-
SMILES C\C=C(/O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\c1cccc(Cl)c1
Nombre IUPAC terc-butil-[(Z)-1-(3-clorofenil)prop-1-enoxi]-dimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 282.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1207