Learn More
1-cloro-3-[1-(4-clorofenil)etil]benceno, Mikromol™
Código de producto. 30049679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30049679 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049679 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM2513.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-Cloro-3-[1-(4-clorofenil)etil]benceno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
CAS 77008-64-1
Nombres de analitos o componentes 1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C14 H12 Cl2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Chloro-3-[1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12Cl2/c1-10(11-5-7-13(15)8-6-11)12-3-2-4-14(16)9-12/h2-10H,1H3
SMILES CC(c1ccc(Cl)cc1)c2cccc(Cl)c2
Nombre IUPAC 1-cloro-3-[1-(4-clorofenil)etil]benceno
Peso molecular (g/mol) 251.15
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.0316 g/mol