Learn More
1-Cloro-2-propanol, téc. 75 % (resto principalmente 2-cloro-1-propanol), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455327 100 g 100 g
11445327 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22686.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 127-00-4 | C3H7ClO | 94.538 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-00-4
Fórmula molecular C3H7ClO
Peso molecular (g/mol) 94.538
Número MDL MFCD00004530
Clave InChI YYTSGNJTASLUOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-2-propanol, 2-propanol, 1-chloro, chloroisopropyl alcohol, propene chlorohydrin, 1-chloroisopropyl alcohol, sec-propylene chlorohydrin, 1-chloro-2-hydroxypropane, .alpha.-propylene chlorohydrin, ccris 4766, 3-chloro-2-propanol
PubChem CID 31370
ChEBI CHEBI:76260
Nombre IUPAC 1-cloropropan-2-ol
SMILES CC(CCl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-propanol
Densidad 1.111
Punto de ebullición 126°C to 127°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Notas del porcentaje del ensayo resto principalmente 2-cloro-1-propanol
Índice de refracción 1.437
Cantidad 100 g
Número UN UN2929
Beilstein 773653
Índice Merck 14,7850
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.54
Porcentaje de pureza 75%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-2-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloro-2-propanol