Learn More
1-Cloro-2-propanol, téc. 75 % (resto principalmente 2-cloro-1-propanol), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445327 25 g 25 g
11455327 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22686.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 127-00-4 | C3H7ClO | 94.538 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-00-4
Fórmula molecular C3H7ClO
Peso molecular (g/mol) 94.538
Número MDL MFCD00004530
Clave InChI YYTSGNJTASLUOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-chloro-2-propanol, 2-propanol, 1-chloro, chloroisopropyl alcohol, propene chlorohydrin, 1-chloroisopropyl alcohol, sec-propylene chlorohydrin, 1-chloro-2-hydroxypropane, .alpha.-propylene chlorohydrin, ccris 4766, 3-chloro-2-propanol
PubChem CID 31370
ChEBI CHEBI:76260
Nombre IUPAC 1-cloropropan-2-ol
SMILES CC(CCl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-propanol
Densidad 1.111
Punto de ebullición 126°C to 127°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Notas del porcentaje del ensayo resto principalmente 2-cloro-1-propanol
Índice de refracción 1.437
Cantidad 25 g
Número UN UN2929
Beilstein 773653
Índice Merck 14,7850
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.54
Porcentaje de pureza 75%
Grado Técnico