Learn More
Fosforoclorurato de 1-cloro-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-2-propanol Phosphorochloridate |
| CAS | 13674-83-4 |
| Fórmula molecular | C6H12Cl3O3P |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Phosphorochloridic Acid, Bis(2-chloro-1-methylethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12Cl3O3P/c1-5(3-7)11-13(9,10)12-6(2)4-8/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(CCl)OP(=O)(Cl)OC(C)CCl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-[cloro(1-cloropropan-2-iloxi)fosforil]oxipropano |
| Peso molecular (g/mol) | 269.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.959 |