Learn More
1-Cloro-2-propanol (70%, grado técnico), TRC
Product Code. 30360943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30360943 2.5 g
30357707 5 g
30360736 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30360943 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC5855802.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-00-4
Fórmula molecular C3 H7 Cl O
Peso molecular (g/mol) 94.54
Sinónimo 1-Chloro-2-propanol, (±)-1-Chloro-2-propanol, 1-Chloro-2-hydroxypropane, 1-Chloroisopropyl alcohol, NSC 77373, sec-Propylene chlorohydrin, α-Propylene chlorohydrin
Nombre IUPAC 1-cloropropan-2-ol
SMILES CC(O)CCl
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-propanol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7ClO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0185