Learn More
1-Cloro-2-propanol (70%, grado técnico), TRC
Código de producto. 30357707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30357707 5 g
30360736 1 g
30360943 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357707 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5855805G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-00-4
Fórmula molecular C3 H7 Cl O
Peso molecular (g/mol) 94.54
Sinónimo 1-Chloro-2-propanol, (±)-1-Chloro-2-propanol, 1-Chloro-2-hydroxypropane, 1-Chloroisopropyl alcohol, NSC 77373, sec-Propylene chlorohydrin, α-Propylene chlorohydrin
Nombre IUPAC 1-cloropropan-2-ol
SMILES CC(O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-propanol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7ClO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0185