Learn More
1-cloro-2-nitrobenceno, TRC
Código de producto. 30351114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30351114 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30351114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC367105250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-nitrobenzene
CAS 88-73-3
Fórmula molecular C6 H4 Cl N O2
Cantidad 250 g
Sinónimo 1-Chloro-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene, 2-Nitro-1-chlorobenzene, 2-Nitrochlorobenzene, 2-Nitrophenyl chloride, NSC 36934, ONCB, o-Chloronitrobenzene, o-Nitrobenzene chloride, o-Nitrochlorobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1Cl
Nombre IUPAC 1-cloro-2-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 157.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.9931