Learn More
1-cloro-2-nitrobenceno, Mikromol™
Código de producto. 18001100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18001100 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18001100 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0329.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-cloro-2-nitrobenceno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-nitrobenzene
CAS 88-73-3
Nombres de analitos o componentes 1-Chloro-2-nitrobenzene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H4 Cl N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzene, 1-chloro-2-nitro-, 1-Chloro-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene, 2-Nitro-1-chlorobenzene, 2-Nitrochlorobenzene, 2-Nitrophenyl chloride, NSC 36934, ONCB, o-Chloronitrobenzene, o-Nitrochlorobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1Cl
Nombre IUPAC 1-cloro-2-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 157.55
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 156,9931 g/mol