Learn More
1-Cloro-2-nitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438376 5000 g 5000 g
11428376 250 g 250 g
11418376 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11438376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15403.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 88-73-3 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
1-Chloro-2-nitrobenzene was used in the synthesis of 1-hydroxybenzotriazole derivatives. It is important as a precursor to other compounds due to the two reactive sites present on the molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 1-cloro-2-nitrobenceno se utilizó en la síntesis de derivados de 1-hidroxibenzotriazol. Es importante como precursor de otros compuestos debido a los dos sitios reactivos presentes en la molécula.
Solubilidad
soluble en agua 0,59 g/l.
Notas
almacénese en condiciones frescas y secas en un recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-73-3
Fórmula molecular C6H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.55
Número MDL MFCD00007061
Clave InChI BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloronitrobenzene, o-chloronitrobenzene, 2-nitrochlorobenzene, chloronitrobenzene, o-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro, 2-chloro-1-nitrobenzene, oncb, benzene, chloronitro, nitrochlorobenzene
PubChem CID 6945
ChEBI CHEBI:34270
Nombre IUPAC 1-cloro-2-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-nitrobenzene
Punto de fusión 31°C to 34°C
Densidad 1.348
Punto de ebullición 245°C to 246°C
Temperatura de inflamación 126°C (258°F)
Cantidad 5000 g
Número UN UN1578
Beilstein 509273
Índice Merck 14,2151
Información de solubilidad Soluble in water 0.59g/L.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 99%