Learn More
1-Cloro-2-nitrobenceno, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10030840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10030840 100 mL 100 ML
10713641 1 L 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10030840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109621000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-73-3 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-73-3
Fórmula molecular C6H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 157.55
Número MDL MFCD00007061
Clave InChI BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloronitrobenzene, o-chloronitrobenzene, 2-nitrochlorobenzene, chloronitrobenzene, o-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro, 2-chloro-1-nitrobenzene, oncb, benzene, chloronitro, nitrochlorobenzene
PubChem CID 6945
ChEBI CHEBI:34270
Nombre IUPAC 1-cloro-2-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-nitrobenzene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 32°C to 34°C
Color Amarillo
Densidad 1.3480g/mL
Punto de ebullición 246°C
Temperatura de inflamación 124°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4NO2
Cantidad 100 mL
Beilstein 05, 241
Índice Merck 15, 2153
Gravedad específica 1.348
Información de solubilidad Solubility in water: 0.43g/L water (20°C).,soluble in alcohol,benzene,ether,acetone,carbo,toluene,pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.56
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Masa cristalina fundida
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Chloro-2-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.