Learn More
Cloroformiato de 1-cloro-2-metilpropil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10781345 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10781345 5 g Frasco de vidrio 5 g
10277660 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10781345 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314470050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 92600-11-8 | C5H8Cl2O2 | 171.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92600-11-8
Fórmula molecular C5H8Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 171.02
Número MDL MFCD00012387
Clave InChI BOGLZTPABVHWDD-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo 1-chloro-2-methylpropyl chloroformate, acmc-20aow3, 1-chloro-2-methylpropylchloroformate, 1-chloro-2-methylpropyl carbonochloridate, chloro 1-chloro-2-methylpropoxy methanone, carbonochloridic acid,1-chloro-2-methylpropyl ester
PubChem CID 2733326
SMILES CC(C)[C@@H](Cl)OC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-chloro-2-methylpropyl chloroformate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.1700g/mL
Temperatura de inflamación 53°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO2CH(Cl)CH(CH3)2
Índice de refracción 1.4310 to 1.433
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.17
Nombre IUPAC carbonoclorhidrato de (1-cloro-2-metilpropilo)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido