Learn More
1-cloro-2-metilpropeno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloro-2-methylpropene |
| CAS | 513-37-1 |
| Fórmula molecular | C4 H7 Cl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-2-methyl-1-propene, 1-Chloro-2-methylpropene, 2,2-Dimethylvinyl chloride, 2-Methyl-1-chloropropene, 2-Methyl-1-propenyl chloride, Dimethylvinyl chloride, Isocrotyl chloride, α-Chloroisobutylene, β,β-Dimethylvinyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3 |
| SMILES | ClC=C(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2-metilprop-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 90.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0236 |