Learn More
((1-cloro-2-metilpropan-2-il)oxi)trimetilsilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ((1-Chloro-2-methylpropan-2-yl)oxy)trimethylsilane |
| CAS | 31557-15-0 |
| Fórmula molecular | C7H17ClOSi |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H17ClOSi/c1-7(2,6-8)9-10(3,4)5/h6H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(CCl)O[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (1-cloro-2-metilpropan-2-il)oxi-trimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 180.75 |